Imprimer
N(α)-Boc-L-histidine 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Boc-His-OH
275590010 275590050 275590250
ACRO275590010EA 36.8 EUR
ACRO275590010 ACRO275590050 ACRO275590250
N(α)-Boc-L-histidine 99+%
N(α)-Boc-L-histidine
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₄
Poids moléculaire: 255.3 g/mol
Point de fusion: 196…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065576
Numéro CAS: 17791-52-5
EINECS: 241-768-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +24.5° to +26.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)