1,5-Diphenyl-2,4-pentadien-1-one ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cinnamylideneacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 614-57-3
Molecular Formula: C17H14O
Formula Weight: 234.30
Melting Point: 100-102°
Beilstein Reference: 1870052
Formule:
C₁₇H₁₄O Point de fusion: 100…102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00020692 Numéro CAS: 614-57-3 EINECS: 210-385-9 |