Imprimer
TRIS solution tampon pH 8 (1 mol/l) pour les biotechnologies
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
E199-100MLEA 75.4 EUR
E199-100ML E199-500ML
TRIS solution tampon pH 8 (1 mol/l) pour les biotechnologies
Tampons Tampons de clonage
Tris (hydroxymethyl) aminomethane.
  • Biotechnology grade
  • pH @25 °C: 7,9 to 8,1
Storage: room temperature