Imprimer
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D-Glucuronic acid sodium salt hydrate, D-Glucuronic acid sodium salt monohydrate, D(+)-Glucuronic acid, sodium salt, monohydrate, Sodium (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoate hydrate
204570250 204571000
ACRO204570250EA 102 EUR
ACRO204570250 ACRO204571000
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate 99%
Sodium-D(+)-glucuronate monohydrate
Formule: C₆H₁₀O₇·1H₂O
Poids moléculaire: 234.14 g/mol (216.14 anhy)
Point de fusion: 134…140 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151051
Numéro CAS: 14984-34-0
EINECS: 239-065-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6.7 to 8.7 % (K.F.)
Specific optical rotation after 2 h
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %