D-(+)-Glucurono-6,3-lactone pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₆H₈O₆ |
Numéro MDL:
MFCD00135622 Numéro CAS: 32449-92-6 EINECS: 251-053-3 |
Résultats des tests de spécification
Melting Point | 170 - 175 °C |
Molar Mass | 176.12 g/mol |