D-(+)-Glucurono-6,3-lactone ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 32449-92-6
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Melting Point: 174° dec.
Beilstein Reference: 83595
Merck Reference: 14,4467
Optical Rotation: +19° (c=8 in water)
MDL No.: MFCD00135622
Formule:
C₆H₈O₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135622 Numéro CAS: 32449-92-6 EINECS: 251-053-3 Indice Merck: 14,4467 |