D-(+)-Glucurono-6,3-lactone 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₈O₆ Point de fusion: 170…176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135622 Numéro CAS: 32449-92-6 EINECS: 251-053-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 170 to 176 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (105 °C, 3 h) |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless to light yellow |
Specific optical rotation | +17.0° to +20.0° (20 °C, 589 nm) (c=1, water) |
Titration excess NaOH | ≥99.0 % |