Imprimer
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M hexanes
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trimethylsilyldiazomethane, TMS-Diazomethane
385330050 385330250 385331000 385335000
ACRO385330050EA 114 EUR
ACRO385330050 ACRO385330250 ACRO385331000 ACRO385335000
(Trimethylsilyl)diazomethane 2 M hexanes
(Trimethylsilyl)diazomethane
Formule: C₄H₁₀N₂Si
Poids moléculaire: 114.22 g/mol
Densité: 0.675 g/cm³
Point éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053946
Numéro CAS: 18107-18-1
UN: 1992
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Solution
Strength 1.9 to 2.4 M