Imprimer
Phenol (equilibrated) : Chloroform : iso-Amyl alcohol (25:24:1)% vol. stabilisé
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec 8-hydroxyquinoléine
A0889.0100 A0889.0500
A0889.0100EA 71.3 EUR
A0889.0100 A0889.0500
Phenol (equilibrated) : Chloroform : iso-Amyl alcohol (25:24:1)% vol. stabilisé
Phenol (equilibrated) : Chloroform : iso-Amyl alcohol
Température de stockage: Température ambiante
UN: 2810
ADR: 6.1,II