Imprimer
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
H50176.03 H50176.MD
H50176.03EA 336 EUR
H50176.03 H50176.MD
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 96%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 77790-61-5 Molecular Formula: C9H12N2 Formula Weight: 148.21 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD01691538
Formule: C₉H₁₂N₂
Poids moléculaire: 148.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01691538
Numéro CAS: 77790-61-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III