Zinc (II) phthalocyanine (Sulphate ionophore II) 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Zinc phthalocyanine, 29H,31H-Phthalocyanine, zinc complex
Formule:
C₃₂H₁₆N₈Zn Poids moléculaire: 577.91 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041955 Numéro CAS: 14320-04-8 EINECS: 238-262-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Blue to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (105°C) |
UV spectrophotometry | ≥95 % |