Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 14637-88-8
Molecular Formula: C15H21DyO6.xH2O
Formula Weight: 459.83(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013489
Formule:
C₁₅H₂₁DyO₆· xH₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013489 Numéro CAS: 14637-88-8 |