Imprimer
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H51946.03 H51946.06
H51946.03EA 74.9 EUR
H51946.03 H51946.06
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester 95%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Purity: 95% Molecular Formula: C24H26BNO2 Formula Weight: 371.29 MDL No.: MFCD13195770
Formule: C₂₄H₂₆BNO₂
Poids moléculaire: 371.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195770
Numéro CAS: 267221-88-5