2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 2035-72-5
Molecular Formula: C17H17O4
Formula Weight: 282.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 77-79°
MDL No.: MFCD00080561
Formule:
C₁₇H₁₄O₄ Point de fusion: 77…79 °C Densité: 1,18 |
Numéro MDL:
MFCD00080561 Numéro CAS: 2035-72-5 EINECS: 218-000-6 |