Imprimer
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25440.06 B25440.14
B25440.06EA 43.9 EUR
B25440.06 B25440.14
3-Aminopropionitrile fumarate ≥98%
3-Aminopropionitrile fumarate
Purity: 98+% CAS No.: 2079-89-2 Molecular Formula: (NH2CH2CH2CN)2.HO2CCH=CHCO2H Formula Weight: 256.26 Odour: Odourless Melting Point: ca 177° dec. Beilstein Reference: 3573532 MDL No.: MFCD00078321
Formule: C₁₀H₁₆N₄O₄
Point de fusion: ∼ 177 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078321
Numéro CAS: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7