trans-3-Chloroacrylic acid ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 2345-61-1
Molecular Formula: C3H3ClO2
Formula Weight: 106.51
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 1720279
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00064237
Formule:
C₃H₃ClO₂ Point de fusion: 81…85 °C |
Numéro MDL:
MFCD00064237 Numéro CAS: 2345-61-1 EINECS: 219-070-0 UN: 3261 ADR: 8,II |