Diclofenac sel de sodium
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzeneacetic acid sodium salt, GP-45840, [o-(2,6-dichloroanilino) phenyl]acetic acid sodium salt, 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, Sodium [o-[(2,6-dichlorophenyl) amino] phenyl] acetate
Formule:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂ Poids moléculaire: 318.1 g/mol Point de fusion: 283…285 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082251 Numéro CAS: 15307-79-6 EINECS: 239-346-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,3081 |