N-Phenylglycine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Anilinoacetic acid, 2-(Phenylamino)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 103-01-5
Molecular Formula: (C6H5)NHCH2CO2H
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 509838
Merck Reference: 14,7292
MDL No.: MFCD00014009
Formule:
C₈H₉NO₂ Point de fusion: 117…119 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014009 Numéro CAS: 103-01-5 EINECS: 203-070-2 Indice Merck: 14,7292 |