Ethyl acetopyruvate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 98%
CAS No.: 615-79-2
Molecular Formula: C7H10O4
Formula Weight: 158.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₇H₁₀O₄ Point d'ébullition: 108…109 °C (12 mmHg) Point de fusion: 16…18 °C Densité: 1,126 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00009124 Numéro CAS: 615-79-2 EINECS: 210-447-5 |