Imprimer
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Boc-Gly-OH
A11579.06 A11579.14 A11579.22
A11579.06EA 33.5 EUR
A11579.06 A11579.14 A11579.22
N-Boc-glycine (boc-gly-OH) ≥98%
N-Boc-glycine (boc-gly-OH)
Purity: 98+% CAS No.: 4530-20-5 Molecular Formula: (CH3)3COCONHCH2CO2H Formula Weight: 175.18 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 1101514
Formule: C₇H₁₃NO₄
Poids moléculaire: 175.2 g/mol
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002690
Numéro CAS: 4530-20-5
EINECS: 224-864-5