Imprimer
Iminodiacetonitrile 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B23660.0E B23660.22 B23660.36
B23660.0EEA 553 EUR
B23660.0E B23660.22 B23660.36
Iminodiacetonitrile 95%
Iminodiacetonitrile
Purity: 95% CAS No.: 628-87-5 Molecular Formula: HN(CH2CN)2 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 773803
Formule: C₄H₅N₃
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001887
Numéro CAS: 628-87-5
EINECS: 211-058-3