2,2,2-Trifluoroethyl trichloromethanesulphonate ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 94%
CAS No.: 23199-56-6
Molecular Formula: Cl3CSO2OCH2CF3
Formula Weight: 281.47
Refractive Index: 1.4220
Odour: Acrid
Boiling Point: 84-86°/20mm
Beilstein Reference: 1108366
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00042400
Formule:
C₃H₂Cl₃F₃O₃S Poids moléculaire: 281.47 g/mol Point d'ébullition: 84…86 °C (20 mmHg) Point de fusion: –70 °C Densité: 1.714 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042400 Numéro CAS: 23199-56-6 EINECS: 245-484-6 UN: 3265 ADR: 8 II |