Indium(III) isopropoxide 5% w/v 2-propanol , 99% Metals basis
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99+%
CAS No.: 38218-24-5
Molecular Formula: C9H21InO3
Formula Weight: 292.08
Flash Point: 12°(54°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.78
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 82°
UN No.: 1219
MDL No.: MFCD00210318
Formule:
C₉H₂₁InO₃ Poids moléculaire: 292.08 g/mol Point d'ébullition: 82 °C Densité: 0.78 Point éclair: 12 °C (54 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210318 Numéro CAS: 38218-24-5 UN: 1219 ADR: 3 II |