2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Ethylhexyl 4-(dimethylamino)benzoate
Purity: 99%
CAS No.: 21245-02-3
Molecular Formula: C17H27NO2
Formula Weight: 277.40
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5420
Boiling Point: 325°
Merck Reference: 14,3232
MDL No.: MFCD00017526
Formule:
C₁₇H₂₇NO₂ Poids moléculaire: 277.40 g/mol Point d'ébullition: 325 °C Densité: 0.995 Point éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017526 Numéro CAS: 21245-02-3 EINECS: 244-289-3 |