3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 121124-97-8
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 7423998
Formule:
C₈H₉BO₄ Point de fusion: ∼ 240 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093661 Numéro CAS: 121124-97-8 |