Imprimer
Kit E.Z.N.A.® Water DNA
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D5525-00 D5525-01
D5525-00EA 25.7 EUR
D5525-00 D5525-01
Kit E.Z.N.A.® Water DNA
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
Le kit E.Z.N.A.® Water DNA est formulé pour isoler de l'ADN cellulaire de grande pureté à partir d'échantillons d'eau contenant généralement de l'acide humique et des inhibiteurs de la PCR. Ce kit a été utilisé avec succès pour isoler l'ADN de bactéries résistantes à la lyse, de champignons et d'algues qui vivent dans certains échantillons, notamment l'eau du robinet, de lac, de rivière et les eaux usées . L'ADN isolé peut s'utiliser pour la plupart des applications en aval comme la PCR, le transfert Southern et l'analyse SNP.