Imprimer
Tissue DNA kit, genomic DNA isolation from tissue, E-Z 96®
Marques : OMEGA BIO-TEK
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D1196-01 D1196-00
D1196-01EA 1110 EUR
D1196-01 D1196-00
Tissue DNA kit, genomic DNA isolation from tissue, E-Z 96®
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
En adaptant la technologie HiBind® avec des plaques 96 puits, le kit E-Z 96® Tissue DNA fournit une méthode grande capacité permettant de purifier l'ADN génomique du sang total, écouvillons, queue de souris, queue de rat, cellules tissulaires et animales et tissus dans un format de plaque 96 puits. L'ADN purifié convient pour la plupart des applications en aval telles que PCR, digestion par des enzymes de restriction et techniques d'hybridation.
  • Isolation d'ADN de 96 échantillons en moins d'une heure
  • Purification d'ADN reproductible à partir de divers échantillons
  • Pas d'extractions au phénol/chloroforme
  • ADN purifié adapté à la plupart des applications en aval