Imprimer
VWR®, Blouses de laboratoire, SPP, jetables
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-8297EA 149 EUR
113-8297 113-8298 113-8299 113-8302 113-8303 113-8304 113-8759
VWR®, Blouses de laboratoire, SPP, jetables
Vêtements à usage unique
Cette blouse à usage unique est faite en tissu , SPP , laminé non tissé.
  • Tailored collar
  • Press stud closure and open cuffs
  • Two pockets
Suitable for use in ISO Class 5 + 6 cleanroom environments.
Poids: 45/30 g/m²