Imprimer
VWR® Overalls, SMS
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
113-8225EA 398 EUR
113-8225 113-8226 113-8227 113-8228 113-8229 113-8230 113-8588
VWR® Overalls, SMS
Vêtements à usage unique
These durable, anti-static overalls are made of breathable, soft SMS, a spunbonded fabric with a unique tri-laminate construction, that offers a high tensile strength and toughness, plus provides a barrier to fluids and particulates.
  • Capuche élastique
  • Fermeture éclair à rabat
  • Poignets, chevilles et taille élastiques; passe-pouce
  • Coutures sergées
  • Faible peluchage
Ces combinaisons s'utilisent dans le secteur médical, industriel, électronique et pharmaceutique, ainsi que dans les laboratoires. Elles conviennent aux environnements critiques (IEST-RP-CC003.3 - Niveau I) et aux environnements de classes ISO 5 + 6.
Poids: 60 g/m²
EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Type 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Type 6), EN 1073-2:2002; Cat. III
Certifications: EN 340, EN 1149-5, EN 13034+A1 (Type 5), EN 13982-1+A1 (Type 6), EN 1073-2; Cat. III