Imprimer
Conteneurs d'échantillons, avec bouchon articulé captif, Azlon®
Fournisseur: SciLabware
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BGG306 BGG308 BGG312
216-1348EA 26.1 EUR
216-1348 216-1349 216-1351
Conteneurs d'échantillons, avec bouchon articulé captif, Azlon®
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PEBD translucide.
  • Bonne résistance chimique
  • Légers et incassables en utilisation normale
  • Résistent à des températures pouvant atteindre 80 °C
Conteneurs avec bouchon articulé captif adaptés à de nombreuses applications.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904