E.Z.N.A.® SP plant DNA kit
Marques : OMEGA BIO-TEKTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Le kit E.Z.N.A.® SP Plant DNA est spécifiquement conçu pour l'isolation rapide et fiable d'ADN cellulaire total de haute qualité à partir d'un grand nombre d'espèces de plantes. Jusqu'à 100 mg d'échantillons frais ou 30 mg d'échantillons secs peuvent être traités en moins de 40 minutes. L'ADN purifié convient pour la plupart des applications en aval, dont PCR, digestions par des enzymes de restriction et techniques d'hybridation.
- Purification rapide d'isolation d'ADN prêt à l'emploi en moins de 40 minutes
- Méthode normalisée offrant des résultats fiables à partir de toute une gamme d'échantillons
- Aucune extraction organique
- ADN purifié adapté à la plupart des applications