Imprimer
Gants résistants aux produits chimiques, uvex profastrong NF33
Fournisseur: UVEX
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6012201 6012202 6012204 6012203
112-4560EA 7 EUR
112-4560 112-4561 112-4563 112-4562
Gants résistants aux produits chimiques, uvex profastrong NF33
Gants
Ces gants en caoutchouc nitrile avec doublure en coton offrent une résistance élevée aux huiles, aux graisses, aux acides et aux solvants.
  • Résistants à l'abrasion
  • Bonne préhension, même sur éléments humides
  • Ajustement anatomique
  • Bonne dextérité
Parfaits pour une utilisation dans l'industrie chimique, l'industrie automobile, l'impression et l'industrie agro-alimentaire. Conviennent également aux applications de laboratoire.
Certifications: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Approuvés pour le contact alimentaire