Ces gants en polychloroprène avec intérieur en latex et doublure en coton floqué offrent une protection contre une large gamme de risques chimiques et mécaniques.
- Souple et durable
- La doublure en coton floqué rend le gant plus doux et plus confortable à porter
- La doublure aide à absorber la transpiration
- Sans silicone
Idéal pour une utilisation dans l'industrie chimique et métallurgique, pour le nettoyage et pour les travaux de peinture.
Certifications: EN ISO 374-1:2016 Type A (AKLMNO), EN 388:2016 (3131X).
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt:
Attention: