La fiabilité des frottis obtenus par la brosse Cervex-Brush® limite la répétition des tests. Les prélèvements cellulaires effectués avec la brosse Cervex-Brush® fournissent des échantillons clairs et précis, qui permettent la détection précoce du cancer du col de l'utérus. L'utilisation de la brosse Cervex-Brush® dans les recherches préventives réduit la nécessité de prendre des mesures plus drastiques. Cela représente d'énormes économies potentielles en matière de coûts de santé publique.
- Softness of the material ensures that no internal injury occurs eliminating blood admixutre and unsatisfactory smears as a result
- Comfortable investigation method for both patient and doctor, which above all delivers a visibly good result
- Can be used for liquid-based as well as conventional cytology
- Hydrophobic material of the brush facilitates the release of the cell material into the fluid
La partie supérieure comporte une brosse souple et douce pour prélever des échantillons cellulaires. La brosse se compose de 57 poils en plastique semi-circulaires de différentes longueurs. Sa forme est telle que les bords supérieurs de la brosse suivent les contours du col. Les poils les plus longs, au milieu, pénètrent profondément dans le canal endocervical. Les poils les plus courts touchent en même temps la zone exocervicale et la zone de transformation.
Cervex-Brush® Combi: The convenient Cervex-Brush® Combi provides doctors and nurses the option of a high quality Pap smear collection with a single device. It enables simultaneous collection of cells of the ectocervix, endocervix and transformation-zone in a single sample without bleeding or pain. The Cervex-Brush® Combi is an improvement over the regular Cervex-Brush® as it collects 2-3 times more endocervical cells with only 2 clockwise rotations on the cervical os.
The Cervex-Brush® Combi can be used for HPV testing, conventional cytology and liquid-based cytology. The hydrophobic material of the brush facilitates the release of the cell material into the fluid.