Water-free mounting medium, Neo-Mount®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Les produits de montage anhydre, telles que Neo-Mount®, doivent être utilisés pour le montage permanent et le stockage à long terme d'échantillons. Les lames traitées dans les laboratoires d'anatomo-pathologie devant être stockées jusqu'à 10 ans, les résultats de coloration doivent être stables et une décoloration n'est pas acceptable. Le milieu de montage anhydre Neo-Mount® est un milieu de montage pour microscopie à la coloration extrêmement stable, fabriqué avec des solvants à base de mélanges d'hydrocarbures aliphatiques. Il contient un substitut non aromatique du xylène, par conséquent, Neo-Mount® doit être combiné exclusivement avec Neo-Clear®. Le Xylène doit être évité dans l'étape de montage, car il entraîne une opacification des lames et laisse des traces. En outre, en plaçant les lames déshydratée sur papier filtre pendant environ 1 minute avant montage, tout excès de Neo-Clear® peut être évité, étant donné que des bulles d'air peuvent apparaître sous la lamelle couvre-objet. La même condition préalable doit également être respectée lors du montage des échantillons à l'aide d'une machine de montage automatique ; dans ce cadre, le NEO-CLEAR® peut être éliminé de la façon la plus efficace par incubation des lames pendant une minute dans un portoir à lames vide.
- Formulation moins dangereuse que les milieux à base de solvants aromatiques
- Mis au point et fabriqué conformément aux exigences réglementaires (normes DIN ISO)
- Convient à toutes les colorations traditionnelles
- Peut être utilisé manuellement et/ou dans les systèmes automatisés
- Indice de réfraction (20 °C) 1,417 - 1,465 ; viscosité (20°C) 250 - 350 mPa s ; fluorescence < 250 ppb
Preparative capacity (500 ml): 2500 slides.