Imprimer
Étalons de solvant résiduel conformes aux directives ICH
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
88206.001EA 95.1 EUR
88206.001 88206.015 88207.001 88207.015 88208.001 88208.015 88209.001 88209.015
Étalons de solvant résiduel conformes aux directives ICH
Étalons Étalons organiques
Ces étalons mesurent les solvants résiduels dans des matières premières ou des produits finis dans l'industrie pharmaceutique. Les directives ICH qui établissent une classification des solvants résiduels en fonction de l'évaluation des classes de risques. Une gamme d'étalons de solvants résiduels est désormais disponible auprès de VWR.
  • Conformes à la dernière édition de la Pharmacopée Européenne
  • Conformes aux directives ICH
  • Fournis avec des certificats d'analyse complets pour tous les lots
  • Conditionnés en ampoules en verre de 1 ou 1,5 ml
Classe I: benzène, 1,2- dichloroéthane, 1,1- dichloroéthane, tétrachlorométhane, 1,1,1- trichloroéthane.
Classe IIa: chlorobenzène, cyclohexane, 1,2-dichloroéthène (cis-/- trans), dichlorométhane, diméthylformamide, éthylbenzène, n-hexane, méthylcyclohexane, toluène, trichloroéthène, m-xylène, o-xylène, p-xylène.
Classe IIb: acétonitrile, chloroforme, 1,2-diméthoxyéthane, N,N-diméthylacétamide, dioxane, 2-hexanone, méthanol, nitrométhane, pyridine, tétrahydronaphthalène.
Classe IIc: éthylèneglycol-monoéthyl éther, éthylèneglycol, formamide, éthylèneglycol-monométhyl éther, 1-méthyl-2-pyrrolidone, sulpholane.
Certifications: Conformes à la dernière Pharmacopée Européenne et aux directives ICH.
Informations de livraison: Fournis avec des certificats d'analyse complets pour tous les lots.
Cdt: Ampoules en verre de 1,0 ou 1,5 ml.