Imprimer
Combinaisons de protection, 4510
Fournisseur: 3M
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
4510S 4510L 4510M 4510XL 4510XXL 45104XL 45103XL
MMMA4510SEA 325 EUR
MMMA4510S MMMA4510L MMMA4510M MMMA4510XL MMMA4510XXL MMMA45104XL MMMA45103XL
Combinaisons de protection, 4510
Vêtements à usage unique
La combinaison de protection 3M™ 4510 offre une protection économique contre les agents infectieux, certaines poussières dangereuses et les éclaboussures de liquide limitées. Le laminé PE comprend des micropores qui permettent à la chaleur et à l'humidité de s'évaporer de la peau et à travers la combinaison, offrant une solution légère et confortable mais protectrice.
  • Combinaison de type 5/6 conçue pour offrir une protection économique contre les poussières dangereuses et les éclaboussures de liquide limitées
  • Fait d'un stratifié microporeux doux, léger et non tissé pour la protection contre les éclaboussures, la résistance et la respirabilité
  • La conception de la capuche à 2 panneaux, la fermeture éclair à 2 sens avec rabat anti-tempête et les ouvertures élastiquées réduisent le risque d'exposition de la peau
  • Le revêtement antistatique EN 1149-5 réduit les décharges statiques et le risque d'étincelles
  • Protection contre EN 14126 Agents biologiques
La combinaison de protection 3M™ 4510 certifiée CAT III offre une protection contre les poussières dangereuses de type 5 et une protection contre les éclaboussures de type 6 contre les éclaboussures de liquide. La combinaison 4510 est conforme à diverses normes relatives aux vêtements de protection chimique, notamment EN 14126 Agents infectieux, EN 1073-2 Résistance aux particules nucléaires, EN 1149, EN ISO 13688, Type 6 Liquid Splash EN 13034 et Type 5 Dust EN ISO 13982-1.
Ces vêtements sont dotés d'une capuche à 2 panneaux et d'une fermeture éclair à double sens avec rabat anti-tempête. La taille, les poignets et les chevilles élastiqués assurent un confort et une protection qui restent en place. Le matériau blanc propre est fabriqué en laminant un film de polyéthylène sur une base en polypropylène non tissé souple. Il est ultra peu pelucheux et résistant. Le revêtement antistatique réduit les décharges statiques et minimise le risque d'étincelles et d'inflammation. La combinaison est légère et douce, avec des micropores qui permettent l'évaporation de l'humidité tout en offrant une légère protection contre les éclaboussures de produits chimiques.
Certifications: CE Catégorie III. EN 1073-2 Contamination radioactive particulaire. EN 1149-5 Propriétés électrostatiques. EN 13034:2005+A1:2009 Projection de liquide de type 6. EN ISO 13982-1:2004 Type 5 Poussières dangereuses.