Imprimer
Manches et têtes, Quick-Connect HYGEN™
Fournisseur: Rubbermaid Commercial Products
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
FGQ58000 FGQ57000 FGQ59000
129-0756EA 81.8 EUR
129-0756 129-0755 129-0757
Manches et têtes, Quick-Connect HYGEN™
Serpillières
Mécanisme Quick-Connect pour changer facilement et rapidement la tête
  • Disponible en version droite ou à courbure ergonomique, en longueurs réglables de 115 à 186 cm
  • Perches extensibles pour atteindre rapidement les endroits en hauteur jusqu'à 548,6 cm
  • Profil plat, glisse facilement sous le mobilier et le matériel
  • En aluminium léger pour une meilleure productivité
  • Mécanisme de fixation en une étape pour accélérer le montage et le changement du balai
  • Raclette unique du type à traction pour récupérer l'eau et les débris
  • Bandes à fermeture par crochet et anneau remplaçables augmentent la durée de vie de ce produit et le rendent rentable