Imprimer
Filtres à baïonnette, X-plore®
Fournisseur: Dräger
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
6738038 6738873 6738872 6738817 6738816 6738775 6738776 6738778 6738039 6738874
111-1046EA 3.8 EUR
111-1046 111-1056 111-1055 111-0770 111-1054 111-1049 111-1052 111-2347 DRAE6738039 DRAE6738874
Filtres à baïonnette, X-plore®
Protection respiratoire Masques réutilisables Filtres pour masques
La gamme avec connexion à baïonnette propre à Dräger est compatible avec les demi-masques X-plore® 3300/3500 et les masques intégraux X-plore® 5500.
  • High level of user safety, great fit under face shields and visors
  • Robust gas filter with a blue ABS plastic housing (boiling point >65 °C)
  • White particle filter housing for easy identification of P3 filters
  • Option to upgrade a gas filter to a combination filter by simply adding a P1 or P2 pad or Dräger X-plore® Pure filter
  • Safe, quick and easy bayonet connection with clear guidance for positioning the filter securely
  • Filters inserted top-down for secure positioning
  • Shelf life (from date of production): Gas and combination filters 6 years, particle filters 12 years, pads 3 years
  • Prefilters, to protect combination filters against clogging and blocking
Certifications: Certifiés CE (EN 14387, EN 143:2000/A1:2006) ; étiquetés « R » (filtre mixte) : réutilisation certifiée (plus d'un changement)
Certifiés conformes à la norme australienne AS/NZS 1716 (SAI Global)