Imprimer
Cassettes, Q Path® MicroStar III
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-2087EA 214 EUR
720-2087 720-2088 720-2089 720-2081 720-2082 720-2083 720-2084 720-2086 720-2085
Cassettes, Q Path® MicroStar III
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Couvercle jetable, fourni en distributeur pour 500 cassettes. Conditionné en trois boîtes de 500 cassettes.
  • Petite ouverture pour la filtration des fluides
  • Couvercle monté avec charnières
  • Zone d'écriture Angle de 45° adapté à toutes les imprimantes actuelles