Imprimer
VWR® Q Path® MicroStar II, Cassettes, en gaine
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-2042EA 655 EUR
720-2042 720-2043 720-2044 720-2045 720-2046 720-2047 720-2048 720-2049 720-2041
VWR® Q Path® MicroStar II, Cassettes, en gaine
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassettes en pochettes pré-remplies pour imprimantes à cassettes Thermo et RA Lamb. 50 distributeurs avec 80 cassettes et 2×2000 couvercles.
  • Petite ouverture pour la filtration des fluides
  • Charnière et couvercle séparé
  • Avec angle d'écriture de 45°