Imprimer
VWR® Q Path®, MacroStar II, Cassettes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-2225EA 166 EUR
720-2225 720-2226 720-2229 720-2230 720-2231 720-2232 720-2224 720-2227 720-2228
VWR® Q Path®, MacroStar II, Cassettes
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Cassettes en distributeurs pré-remplis pour brûleurs à cassettes. Pack de 2×1000 cassettes et 1×2000 couvercles.
  • Grande ouverture pour la filtration des fluides
  • Charnière et couvercle séparé
  • Avec angle d'écriture de 45°