Imprimer
Cassettes, Q Path® MacroStar III
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-2238EA 201 EUR
720-2238 720-2239 720-2240 720-2233 720-2234 720-2235 720-2236 720-2237 720-2241
Cassettes, Q Path® MacroStar III
Cassettes d’enrobage Cassettes pour biopsie
Polymère acétal. Adaptées au maintien et à l’identification des échantillons de tissu dans les procédures de traitement, d’enrobage et de coupe. Résistantes aux solvants couramment utilisés en histologie. Couvercle jetable, fourni en distributeur pour 500 cassettes. Conditionné en trois boîtes de 500 cassettes.
  • Grande ouverture pour la filtration des fluides
  • Couvercle monté avec charnières
  • Zone d'écriture Angle de 45° adapté à toutes les imprimantes actuelles