Imprimer
VWR®, Filtres pour centrifugeuses utilisées en cytologie
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
720-2059EA 74.7 EUR
720-2059 720-2060 720-2061
VWR®, Filtres pour centrifugeuses utilisées en cytologie
Filtres Filtres pour centrifugation
Cyto bandes en carton filtre pour cytocentrifugeuses. Absorption des liquides en excès provenant de la coloration des échantillons dans l'analyse cytologique. Peut être utilisé dans les cytocentrifugeuses Shandon et Sakura Cyto-Tek®.
  • Pour chambres simples et multiples