Imprimer
Veste de pluie ignifugée, haute visibilité, Hedland 7223
Fournisseur: SIOEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7223EF7278/1XL 7223EF7279/L 7223EF7279/3XL 7223EF7279/2XL 7223EF7279/1XL 7223EF7278/S 7223EF7278/M 7223EF7278/L 7223EF7278/2XL 7223EF7278/3XL 7223EF7279/M 7223EF7279/S
113-7229EA 216 EUR
113-7229 113-7238 113-7237 113-7236 113-7235 113-7234 113-7233 113-7232 113-7230 113-7231 113-7239 113-7240
Veste de pluie ignifugée, haute visibilité, Hedland 7223
Tenue de travail
Cette veste imperméable et coupe-vent est en tissu antistatique SIOPOR FR AST: 100% polyester avec revêtement 100% PU FR + AST. Elle comporte une doublure intérieure en coton fixe ignifuge ainsi que deux poches. Le tissu extérieur est hydrofuge tandis que le revêtement intérieur capte l'humidité et maintient la peau au sec.
  • Grande résistance aux déchirures, coutures bordées
  • Col droit, pour accueillir une capuche (disponible séparément)
  • Fermeture à glissière sous patte avec fixation autoagrippante
  • Une poche poitrine plaquée, deux poches plaquées avec soufflet, deux brides pour les badges, poche Napoléon
  • Manches intégrées arrondies, resserrées par boutons pression
  • Cordon de serrage au niveau de l'ourlet
Longueur du dos: 85 cm
Poids: 240 g/m²
Certifications: EN 531 (A B2 C1), EN 13034 (Type 6), EN 14116 (indice intérieur 3 ; indice extérieur 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3), EN 471 (3-2)