Imprimer
Veste de pluie ignifuge, 7222 Glenroy
Fournisseur: SIOEN
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7222EF7B75/S 7222EF7B75/M 7222EF7B75/L 7222EF7B75/3XL 7222EF7B75/2XL 7222EF7B75/1XL
113-7228EA 191 EUR
113-7228 113-7227 113-7226 113-7225 113-7224 113-7223
Veste de pluie ignifuge, 7222 Glenroy
Tenue de travail
Cette veste imperméable et coupe-vent est fabriquée en tissu antistatique Siopor® FR AST : tissu 100% polyester avec revêtement 100% FR PU + AST. Elle comporte une doublure en coton fixe ignifuge ainsi que deux poches intérieures. Le tissu extérieur est hydrofuge, tandis que le revêtement intérieur capte l'humidité et maintient la peau au sec.
  • Grande résistance aux déchirures, coutures bordées
  • Col droit, pour accueillir une capuche (disponible séparément)
  • Fermeture à glissière sous rabat avec fixation autoagrippante
  • Deux poches plaquées, une poche poitrine plaquée à soufflet, deux boucles pour badges, poche Napoléon
  • Manches intégrées arrondies, resserrées par boutons pression
  • Cordon de serrage au niveau de l'ourlet
Longueur du dos: 85 cm
Poids: 240 g/m²
EN 531 (A B2 C1), EN 13034 (Type 6), EN 14116 (inside index 3; outside index 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3)
Certifications: EN 531 (A B2 C1), EN 13034 (Type 6), EN 14116 (indice intérieur 3 ; indice extérieur 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3)