Imprimer
Filtres avec connexion RD 40 et revêtement en aluminium
Fournisseur: HONEYWELL SÉCURITÉ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1783010 1783000 1785030 1786730 1786000 1785019 1785018 1785014 1785025 1785040 1783030 1783080 1785012
111-1464EA 32.8 EUR
111-1464 111-1463 111-0073 111-1477 111-0561 111-1473 111-1472 111-1471 111-1474 111-1475 111-1465 111-1467 111-1470
Filtres avec connexion RD 40 et revêtement en aluminium
Protection respiratoire Masques réutilisables Filtres pour masques
Filtre en aluminium pour protection contre les gaz, vapeurs et particules à utiliser avec les masques intégraux Honeywell.
  • Revêtement en aluminium, durable et léger, couvercle de protection en plastique
  • Champ de vision dégagé
  • Connexion RD 40 avec filetage DIN pour un ajustement sécurisé et très étanche
  • Charbon actif imprégné à partir d'écorce de noix de coco
  • Extrêmement absorbant
Les masques intégraux équipés s'emploient si la concentration en contaminants correspond aux indications du filtre utilisé dans des zones suffisamment ventilées, avec un volume d'oxygène supérieur ou égal à 17%.
Certifications: EN 141:2000. Filetage DIN (EN 148 et/ou EN 143)