Imprimer
Kits de condamnation
Fournisseur: Brady
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
806178 806185 806199 811654 805856 805877 806183
116-0297EA 1300 EUR
116-0297 116-0296 116-0299 116-0300 238-0035 238-0036 BRDY806183
Kits de condamnation
Cadenas de sécurité
Ces kits de condamnation portatifs sont adaptés à des applications et des budgets spécifiques.
Mini kit de démarrage de condamnation:
- 2 condamnations de sécurité 25 mm (rouge/jaune)
- 2 condamnations de sécurité 38 mm (rouge/jaune)
- 6 cadenas de sécurité 38 mm Brady (un de chaque couleur)
- Moraillon de condamnation en Nylon
Kit de condamnation de base (fourni dans une pochette de condamnation en nylon):
- Petite unité de base UVLO, petit bras de blocage à utiliser avec le verrouillage de sous-tension UVLO, câble à utiliser avec le système UVLO, dispositif APCLO avec câble gainé
- 2 cadenas de sécurité Brady (rouges)
- 1 étiquette vierge
- Stylo
Kit de condamnation Ultimate (fourni dans un sac marin):
- Grand dispositif de fixation de base pour système de condamnation de vannes universel, grand bras de blocage
- Attache de câble, dispositif de vanne à volant réglable, APCLO avec câble gainé
- Grand dispositif de condamnation de prises, dispositif de condamnation rouge pour vanne papillon, dispositif de condamnation pour réservoir cylindrique, dispositif de condamnation pour bouteille de gaz, dispositif de condamnation pour câble miniature
- Disjoncteur « sans trou » de 227 V, disjoncteur « sans trou » de 480 - 600 V
- Kit de blocage de disjoncteur 480 - 600 V
- Kit de démonstration de disjoncteur miniature (1 de chaque type), disjoncteur multipôle économique
- Moraillon de condamnation en Nylon
- 1 paquet de cadenas de sécurité (rouges)
- 1 paquet de dispositifs de condamnation de sécurité de 25 mm (rouges)
- Stylo et étiquette « Do not operate » (Ne pas utiliser)
- Grande pochette pour dispositif de condamnation, pochette s'accrochant à la ceinture pour dispositif de condamnation