Imprimer
Unités de filtration par centrifugation, Amicon® Ultra-4
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
UFC801024 UFC801096 UFC803024 UFC803096 UFC810024 UFC810096 UFC801008 UFC805024 UFC803008 UFC805008 UFC810008 UFC800324 UFC800396 UFC805096 UFC800308
516-0553EA 277 EUR
516-0553 MILFUFC801096 516-0554 MILFUFC803096 516-0624 MILFUFC810096 516-0619 516-0622 516-0620 516-0621 516-0623 MILFUFC800324 MILFUFC800396 MILFUFC805096 MILFUFC800308
Unités de filtration par centrifugation, Amicon® Ultra-4
Filtres Filtres pour centrifugation
Ces unités de filtration par centrifugation conviennent à un grand nombre d'utilisations: concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes; purification de composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou lysats cellulaires, et élimination de protéines avant la HPLC; concentration de diluats de protéines ou protéines pre-purifiées provenant d'éluants de colonnes de séparation; dessalage, échange de tampon et dialyse de protéines; exclusion de taille et fractionnement des protéines.
  • Récupération de rétentat élevée de >90% ; intégrité testée à 100%
  • La membrane verticale réduit la polarisation de concentration pour des délais de centrifugation ultra-rapides
  • La membrane thermosoudée minimise les substances extractibles en aval
  • Suivi pratique des échantillons avec boîtier translucide et graduations de volume
  • L'accès direct aux échantillons par la pipette permet d'éliminer l'étape de traitement pour récupérer le concentré
  • Facteurs de haute concentration de 80 - 100X
Membrane: cellulose régénérée Ultracel; boîtier: styrène/butadiène; tube: en PP; bouchon et revêtement: en PE