Imprimer
VWR® Thermal Shake Touch, Agitateur thermoshake
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
460-0202EA 3430 EUR
460-0202 460-0203 460-0204 460-0205 460-0206 460-0207
VWR® Thermal Shake Touch, Agitateur thermoshake
Chauffe-blocs Bains à sec agités et chauffants
Le Thermal Shake Touch est conçu pour les applications nécessitant des résultats constants et précis. Avec ses capacités de chauffage et d’agitation, cette unité à profil bas utilise des blocs interchangeables pour accueillir une grande variété de tubes et de microplaques. L’écran tactile LCD permet un réglage plus rapide de la température, de la vitesse et de l’heure, qui peuvent tous être visualisés en même temps. L’affichage comprend des rubriques d’aide à l’écran avec des conseils opérationnels. L’écran tactile est compatible avec les gants en caoutchouc utilisés dans les laboratoires.
  • L’écran LCD tactile couleur de 4,3" est facile d’utilisation et permet à l’utilisateur d’enregistrer et de suivre la progression à l’écran, grâce à l’affichage d’une barre d’état en temps réel pour 5 programmes définis par l’utilisateur, comprenant chacun 5 étapes individuelles
  • Conviennent pour un chauffage rapide, une agitation à grande vitesse et un fonctionnement en mode d’impulsion, idéals pour les applications de vortex rapide
  • Minuteur avec alarme sonore, de 1 minute à 99 heures, 59 minutes ; la fonction de chauffage s’arrêtera immédiatement si l’unité détecte un problème interne
  • Le port USB permet de transférer des informations vers une clé USB pour l’enregistrement des données, le stockage de programmes et les mises à jour logicielles
Les fonctions de contrôle de programme permettent un fonctionnement programmable par l’utilisateur pour une utilisation automatisée et une mémoire pour cinq programmes distincts en cinq étapes. La fonction de réglage progressif de la température permet de définir séparément les valeurs de chauffage par incréments de 0,5 °C/min. Mode d’étalonnage à point unique pour une précision maximale de la température, permettant à l’utilisateur d’étalonner jusqu’à six températures définies différentes. Fabriqué en polymère haute qualité résistant à la chaleur et aux produits chimiques, de manière à ce que le boîtier reste froid au toucher avec des températures de fonctionnement normales. La fonction de limitation de la température maximale garantit que la température ne dépassera pas les limites définies par l’utilisateur, permettant ainsi de contrôler les échantillons sensibles à la température. Un avertissement de surface chaude s’allume lorsque la température atteint 40 °C et reste allumé jusqu’à ce que l’appareil soit refroidi à une température inférieure à 40 °C.
L’électronique améliorée et le capteur de température de l’unité permettent des réglages de température précis et fiables dans une plage de fonctionnement allant de 5 à 35 °C (humidité relative de 80% maximum, sans condensation). Les applications comprennent les cultures cellulaires, les études d’ADN, d’ARN et de protéines.
Informations de commande: Blocks are required to use the unit and are ordered separately.
Informations de livraison: Fourni avec bloc de 1,5 ml (460-0210), portoir et couvercle, les blocs supplémentaires doivent être commandés séparément. Noter que les blocs Eppendorf Thermomixer R® sont compatibles avec le VWR® Thermal Shake Touch. Un modèle avec certificat de traçabilité NIST est également disponible ; il comprend un étalonnage de traçabilité NIST à 3 points. Le certificat de traçabilité comprend les données de mesure d’étalonnage réelles et l’incertitude. Le laboratoire d’étalonnage est conforme à la norme ISO/IEC 17025.
Attention: *TA = température ambiante
** Les blocs pour microtubes intègrent un couvercle et un portoir amovibles.